Print…
12-Aminolauric acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
A0932-25G A0932-500G
TCIAA0932-25GEA 17 EUR
TCIAA0932-25G TCIAA0932-500G
12-Aminolauric acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
12-Aminolauric acid
Fórmula: C₁₂H₂₅NO₂
Ponto de ebulição: 343 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 183 °C
Número MDL : MFCD00008153
Número CAS: 693-57-2
EINECS: 211-754-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a6bb8a0688876febbf263167ae0d4b8f8dee9b2&vid=5a6bb8a0688876febbf263167ae0d4b8f8dee9b2&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Acetic acid almost transparency