Print…
Sebacoyl dichloride ≥95.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
S0030-25ML S0030-500ML S0030-100ML
TCIAS0030-25MLEA 26 EUR
TCIAS0030-25ML TCIAS0030-500ML TCIAS0030-100ML
Sebacoyl dichloride ≥95.0% (por GC, análise de titulação)
Sebacoyl dichloride
Fórmula: C₁₀H₁₆Cl₂O₂
Ponto de ebulição: 167°C
Ponto de Fusão: –3°C
Densidade: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 164°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000770
Número CAS: 111-19-3
EINECS: 203-843-4
UN: 2922
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c0e0bf5b08fc9d6106953f7b191de31c4c8d2fad&vid=c0e0bf5b08fc9d6106953f7b191de31c4c8d2fad&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Brown to Dark purple clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %