Print…
Methyl hexanoate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Caproic acid methyl ester, Methyl caproate, Hexanoic acid methyl ester
H0111-25ML H0111-500ML
TCIAH0111-25MLEA 18 EUR
TCIAH0111-25ML TCIAH0111-500ML
Methyl hexanoate ≥98.0% (por GC)
Methyl hexanoate
Fórmula: C₇H₁₄O₂
Peso Molecular: 130.19 g/mol
Ponto de ebulição: 150°C
Ponto de Fusão: -63
Ponto de Inflamação: 46°C
Número MDL : MFCD00009510
Número CAS: 106-70-7
EINECS: 203-425-1
UN: 3272
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dce5981f4ba4497ca8ac146744fb327656110783&vid=dce5981f4ba4497ca8ac146744fb327656110783&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Acid Value max. 1.0