Print…
Ethyl hexanoate ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Ethyl caproate, Caproic acid ethyl ester, Hexanoic acid ethyl ester
H0108-25ML H0108-500ML
TCIAH0108-25MLEA 16 EUR
TCIAH0108-25ML TCIAH0108-500ML
Ethyl hexanoate ≥99.0% (por GC)
Ethyl hexanoate
Fórmula: C₈H₁₆O₂
Peso Molecular: 144.21 g/mol
Ponto de ebulição: 168
Ponto de Fusão: -67
Ponto de Inflamação: 55°C
Número MDL : MFCD00009511
Número CAS: 123-66-0
EINECS: 204-640-3
UN: 3272
ADR: 3 III
Merck Index: 14,03777
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6f281167feb22a4941bd121c0fea959b0c862c36&vid=6f281167feb22a4941bd121c0fea959b0c862c36&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %