Print…
Methyl laurate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
L0015-25ML L0015-500ML
TCIAL0015-25MLEA 22 EUR
TCIAL0015-25ML TCIAL0015-500ML
Methyl laurate ≥98.0% (por GC)
Methyl laurate
Fórmula: C₁₃H₂₆O₂
Ponto de ebulição: 262°C
Ponto de Fusão: 5°C
Densidade: 0,8694 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 134°C
Número MDL : MFCD00008966
Número CAS: 111-82-0
EINECS: 203-911-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=07f2130080c044337def023381daa82c6a11942a&vid=07f2130080c044337def023381daa82c6a11942a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %