Print…
Ethyl laurate ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
L0013-25ML L0013-500ML
TCIAL0013-25MLEA 16 EUR
TCIAL0013-25ML TCIAL0013-500ML
Ethyl laurate ≥99.0% (por GC)
Ethyl laurate
Fórmula: C₁₄H₂₈O₂
Ponto de ebulição: 275°C
Ponto de Fusão: -10°C
Densidade: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 101°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00015065
Número CAS: 106-33-2
EINECS: 203-386-0
Merck Index: 14,03818
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=08fdf82f709e3ba6f22296d45b977ac115b9cc05&vid=08fdf82f709e3ba6f22296d45b977ac115b9cc05&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Acid Value max. 0.5