Print…
Butyl laurate ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Butyl dodecanoate, Dodecylic acid butyl ester, Dodecanoic acid butyl ester, Lauric acid butyl ester, n-Butyl dodecanoate
L0083-25ML L0083-500ML
TCIAL0083-25MLEA 17 EUR
TCIAL0083-25ML TCIAL0083-500ML
Butyl laurate ≥99.0% (por GC)
Butyl laurate
Fórmula: C₁₆H₃₂O₂
Ponto de ebulição: 199°C
Ponto de Inflamação: 166°C
Número MDL : MFCD00042870
Número CAS: 106-18-3
EINECS: 203-370-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a96a1f09c0c78a2bae1137aafd2daabfd61a187a&vid=a96a1f09c0c78a2bae1137aafd2daabfd61a187a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %