Print…
Metacetamol ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
H0188-25G H0188-500G
TCIAH0188-25GEA 17 EUR
TCIAH0188-25G TCIAH0188-500G
Metacetamol ≥98.0% (por análise titulométrica)
Metacetamol
Fórmula: C₈H₉NO₂
Ponto de ebulição: 351 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 147…150 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002263
Número CAS: 621-42-1
EINECS: 210-687-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d540958f3eb7d9dc24c1d7efd7b201b27f221722&vid=d540958f3eb7d9dc24c1d7efd7b201b27f221722&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 146.0 to 150.0 deg-C
Solubility in hot Water almost transparency