Print…
Ácido oxálico de dihidrazina ≥96.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Oxalohydrazide, Oxalyl dihydrazide, Oxalic dihydrazide, Ethanedioic acid dihydrazide
O0083-25G O0083-250G
TCIAO0083-25GEA 54 EUR
TCIAO0083-25G TCIAO0083-250G
Ácido oxálico de dihidrazina ≥96.0% (por análise titulométrica)
Ácido oxálico de dihidrazina
Fórmula: C₂H₆N₄O₂
Ponto de Fusão: 240 °C
Densidade: 1,458 g/cm³ (23 °C)
Número MDL : MFCD00007608
Número CAS: 996-98-5
EINECS: 213-640-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=02a391f5b1d14b30ed2754092de082ea8a502fd6&vid=02a391f5b1d14b30ed2754092de082ea8a502fd6&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Potassium bromate Method) min. 96.0 %
Solubility in hot Water almost transparency