Print…
Etil acetoacetato ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
A0649-25G A0649-500G
TCIAA0649-25GEA 16 EUR
TCIAA0649-25G TCIAA0649-500G
Etil acetoacetato ≥98.0% (por GC)
Etil acetoacetato
Fórmula: C₆H₁₀O₃
Ponto de ebulição: 184°C
Ponto de Fusão: –45 °C
Densidade: 1,0188 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 75°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009199
Número CAS: 141-97-9
EINECS: 205-516-1
Merck Index: 14,03758
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44cb704dc6f8ecaaee0805da8c4000670b3bee73&vid=44cb704dc6f8ecaaee0805da8c4000670b3bee73&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %