Print…
Piruvato de Metilo ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Pyruvic acid ethyl mester, 2-Ketopropionic acid methyl ester, 2-Oxopropionic acid methyl ester, Methyl 2-oxopropanoate, α-Ketopropionic acid methyl ester
P0580-25ML P0580-500ML
TCIAP0580-25MLEA 17 EUR
TCIAP0580-25ML TCIAP0580-500ML
Piruvato de Metilo ≥97.0% (por GC)
Piruvato de Metilo
Fórmula: C₄H₆O₃
Ponto de ebulição: 138°C
Densidade: 1,154 g/cm³ (0 °C)
Ponto de Inflamação: 39°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008754
Número CAS: 600-22-6
EINECS: 209-987-4
UN: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e689b39c787238ba71b2534ba8701f6e5daa49e2&vid=e689b39c787238ba71b2534ba8701f6e5daa49e2&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %