Print…
Piruvato de Etilo ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Ethyl 2-oxopropanoate, 2-Oxopropionic acid ethyl ester, α-Ketopropionic acid ethyl ester, Pyruvic acid ethyl ester, 2-Ketopropionic acid ethyl ester
P0891-25ML P0891-500ML P0891-100ML
TCIAP0891-25MLEA 16 EUR
TCIAP0891-25ML TCIAP0891-500ML TCIAP0891-100ML
Piruvato de Etilo ≥97.0% (por GC)
Piruvato de Etilo
Fórmula: C₅H₈O₃
Peso Molecular: 116.12 g/mol
Ponto de ebulição: 142°C
Ponto de Fusão: -50
Ponto de Inflamação: 51°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00009123
Número CAS: 617-35-6
EINECS: 210-511-2
UN: 3272
ADR: 3 III
Merck Index: 14,08021
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a81401d537521c3d159ae1ae85aafe70deb332bb&vid=a81401d537521c3d159ae1ae85aafe70deb332bb&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Purity (GC) min. 97.0 %