Print…
Sebaconitrile ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
S0029-25ML S0029-500ML
TCIAS0029-25MLEA 48 EUR
TCIAS0029-25ML TCIAS0029-500ML
Sebaconitrile ≥98.0% (por GC)
Sebaconitrile
Fórmula: C₁₀H₁₆N₂
Ponto de ebulição: 200°C
Densidade: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00019900
Número CAS: 1871-96-1
EINECS: 217-494-0
UN: 3276
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f68d3c31338d8c6d33a82f3490b9fb25519dd197&vid=f68d3c31338d8c6d33a82f3490b9fb25519dd197&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %