Print…
Etil Clorodifluoroacetato ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Ethyl 2-chloro-2,2-difluoroacetate, Chlorodifluoroacetic ethyl ester
C1458-25G C1458-500G
TCIAC1458-25GEA 36 EUR
TCIAC1458-25G TCIAC1458-500G
Etil Clorodifluoroacetato ≥97.0% (por GC)
Etil Clorodifluoroacetato
Fórmula: C₄H₅ClF₂O₂
Peso Molecular: 158.53 g/mol
Ponto de ebulição: 96°C
Número MDL : MFCD00013662
Número CAS: 383-62-0
EINECS: 206-850-0
UN: 2924
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=75b1e75276d39058b1a56afa350134c7ea386bc8&vid=75b1e75276d39058b1a56afa350134c7ea386bc8&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %