Print…

Bromofluoroacetato de Etilo ≥98.0% (por GC)

Fornecedor: TCI
Perigo

Sinônimos: Bromofluoroacetic ethyl ester, Ethylbromofluoroacetate

B1673-25G B1673-5G
TCIAB1673-25GEA 127 EUR
TCIAB1673-25G TCIAB1673-5G
Bromofluoroacetato de Etilo ≥98.0% (por GC)
Bromofluoroacetato de Etilo
Fórmula: BrFCHCOOCH₂CH₃
Ponto de ebulição: 68°C
Densidade: 1,55866 g/cm³ (17 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00042095
Número CAS: 401-55-8
EINECS: 206-928-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=34958b6d39d49db50b92b45a57ca22865ccf3022&vid=34958b6d39d49db50b92b45a57ca22865ccf3022&prid=web&clid=SAPDAM

Encomendar

Especificações dos Resultados do Teste

Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR