Print…
Bromodifluoroacetato de Etilo ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Ethyl 2-bromo-2,2-difluoroacetate, Bromodifluoroacetic ethyl ester
B1463-25G B1463-250G B1463-5G
TCIAB1463-25GEA 30 EUR
TCIAB1463-25G TCIAB1463-250G TCIAB1463-5G
Bromodifluoroacetato de Etilo ≥98.0% (por GC)
Bromodifluoroacetato de Etilo
Fórmula: BrF₂CCOOCH₂CH₃
Peso Molecular: 202.98 g/mol
Ponto de ebulição: 112
Ponto de Inflamação: 21°C
Número MDL : MFCD00042069
Número CAS: 667-27-6
EINECS: 211-567-0
UN: 2924
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1abf3b23cf648df1cdfa1455740619ff5814b16d&vid=1abf3b23cf648df1cdfa1455740619ff5814b16d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %