Print…
6-Bromocaproic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 6-Bromohexanoic acid
B1290-25G B1290-250G
TCIAB1290-25GEA 39 EUR
TCIAB1290-25G TCIAB1290-250G
6-Bromocaproic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
6-Bromocaproic acid
Fórmula: BrH₂C(CH₂)₄COOH
Peso Molecular: 195.06 g/mol
Ponto de ebulição: 170°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00004422
Número CAS: 4224-70-8
EINECS: 224-176-5
UN: 3261
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c0e9bd63a99399a4814c7460c556a52c84a96896&vid=c0e9bd63a99399a4814c7460c556a52c84a96896&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 34.0 to 37.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency