Print…
5-Chloro-1-phenyl-1H-tetrazole ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
C0999-25G C0999-5G
TCIAC0999-25GEA 105 EUR
TCIAC0999-25G TCIAC0999-5G
5-Chloro-1-phenyl-1H-tetrazole ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
5-Chloro-1-phenyl-1H-tetrazole
Fórmula: C₇H₅ClN₄
Ponto de Fusão: 121…123 °C
Número MDL : MFCD00003128
Número CAS: 14210-25-4
EINECS: 238-065-4
UN: 1325
ADR: 4.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d17655957f7f231370566d4dcb838dcb0def146b&vid=d17655957f7f231370566d4dcb838dcb0def146b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 122.0 to 126.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency