Print…
Batofenantrolina ≥99.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
D0905-1G D0905-5G
TCIAD0905-1GEA 100 EUR
TCIAD0905-1G TCIAD0905-5G
Batofenantrolina ≥99.0% (por análise titulométrica)
Batofenantrolina
Fórmula: C₂₄H₁₆N₂
Ponto de ebulição: 508 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 215…220 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004976
Número CAS: 1662-01-7
EINECS: 216-767-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=77dde1e3336d48b30fd99e5b71e11ae508384335&vid=77dde1e3336d48b30fd99e5b71e11ae508384335&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 218.0 to 221.0 deg-C
Solubility in hot EtOH almost transparency
Sensitiveness Abs min.0.36 (near 533nm) in the presence of Fe (1 ppm)