Print…
1,10-Fenantrolina monohidratado ≥99.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1,10-Phenanthroline hydrate
P0221-1G P0221-25G
TCIAP0221-1GEA 18 EUR
TCIAP0221-1G TCIAP0221-25G
1,10-Fenantrolina monohidratado ≥99.0% (por HPLC, análise de titulação)
1,10-Fenantrolina monohidratado
Fórmula: C₁₂H₈N₂·1H₂O
Ponto de Fusão: 102°C
Densidade: 1,259 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149973
Número CAS: 5144-89-8
EINECS: 200-629-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,07214
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cd137c09faaabf217e3954eecb871a145f96ecf2&vid=cd137c09faaabf217e3954eecb871a145f96ecf2&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Solubility in EtOH (95vol%) almost transparency
Water 8.6 to 9.6 %