Print…
(S)-(-)-α-Metilbenzilamina ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: (S)-(-)-1-Feniletilamina
P0793-25ML P0793-500ML P0793-100ML
TCIAP0793-25MLEA 32 EUR
TCIAP0793-25ML TCIAP0793-500ML TCIAP0793-100ML
(S)-(-)-α-Metilbenzilamina ≥98.0% (por GC)
(S)-(-)-α-Metilbenzilamina
Fórmula: C₈H₁₁N
Ponto de ebulição: 84°C
Ponto de Fusão: –10 °C
Densidade: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 79°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064406
Número CAS: 2627-86-3
EINECS: 220-098-0
UN: 2922
ADR: 8,II
Merck Index: 12,06106
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=38ce516b11b5e2fa12b9ee5378ea97b92c26d51e&vid=38ce516b11b5e2fa12b9ee5378ea97b92c26d51e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Specific gravity (20/20) 0.9510 to 0.9560