Print…
(R)-(+)-α-Metilbenzilamina ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: (R)-(+)-1-Feniletilamina
P0794-25ML P0794-500ML P0794-100ML
TCIAP0794-25MLEA 30 EUR
TCIAP0794-25ML TCIAP0794-500ML TCIAP0794-100ML
(R)-(+)-α-Metilbenzilamina ≥99.0% (por GC)
(R)-(+)-α-Metilbenzilamina
Fórmula: C₈H₁₁N
Ponto de ebulição: 85°C
Ponto de Fusão: 32,5 °C
Densidade: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 70°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064405
Número CAS: 3886-69-9
EINECS: 223-423-4
UN: 2922
ADR: 8,II
Merck Index: 12,06106
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9074e348f042639b9094ac142701e2f83761b174&vid=9074e348f042639b9094ac142701e2f83761b174&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Specific rotation [a]20/D +37.0 to +41.0 deg (neat)