Print…
D-(+)-Tyrosine ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: H-D-Tyr-OH
T1141-25G T1141-5G
TCIAT1141-25GEA 111 EUR
TCIAT1141-25G TCIAT1141-5G
D-(+)-Tyrosine ≥98.0% (por análise titulométrica)
D-(+)-Tyrosine
Fórmula: C₉H₁₁NO₃
Ponto de ebulição: 351 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 285 °C
Número MDL : MFCD00063073
Número CAS: 556-02-5
EINECS: 209-112-6
Merck Index: 14,09839
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8bf020525ab674e977ad157aeb90f69f1ede08ea&vid=8bf020525ab674e977ad157aeb90f69f1ede08ea&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Optical purity (LC) min. 99.0 ee%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +10.4 to +12.0 deg (C=5, 1mol/L HCl)