Print…
(S)-(+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: L(+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (S)-2-Amino-3-methylbutan-1-ol, (S)-2-Amino-3-methyl-butan-1-ol, L-Valinol, L(+)-Valinol
V0058-25G V0058-5G
TCIAV0058-25GEA 196 EUR
TCIAV0058-25G TCIAV0058-5G
(S)-(+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
(S)-(+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol
Fórmula: C₅H₁₃NO
Peso Molecular: 103.16 g/mol
Ponto de ebulição: 88°C
Número MDL : MFCD00064296
Número CAS: 2026-48-4
EINECS: 217-975-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=91decc88643caba7621b01aad31619dc96b82198&vid=91decc88643caba7621b01aad31619dc96b82198&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D +15.0 to +19.0 deg (C=10, EtOH)