Print…
(2S,3S)-(+)-2,3-Butanediol ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: (2S,3S)-Butane-2,3-diol, (S,S)-(+)-2,3-Butanediol, (2S,3S)-(+)-2,3-Butylene glykol, (S,S)-(+)-2,3-Dihydroxy butane, (2S,3S)-(+)-2,3-Dihydroxy butane, (S,S)-(+)-2,3-Butylene glykol, L(+)-2,3-Butanediol
B1343-1G B1343-100MG
TCIAB1343-1GEA 124 EUR
TCIAB1343-1G TCIAB1343-100MG
(2S,3S)-(+)-2,3-Butanediol ≥97.0% (por GC)
(2S,3S)-(+)-2,3-Butanediol
Fórmula: C₄H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 182°C
Densidade: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 85°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00063648
Número CAS: 19132-06-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6fa87e382cbf2fbe97eeacf820dda5dd6578f65&vid=f6fa87e382cbf2fbe97eeacf820dda5dd6578f65&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%