Print…
(2R,3R)-(-)-2,3-Butanediol ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: D(-)-2,3-Butanediol, (2R,3R)-Butane-2,3-diol, (R,R)-(-)-2,3-Butylene glykol, (R,R)-(-)-2,3-Butanediol, (2R,3R)-(-)-2,3-Dihydroxy butane, (R,R)-(-)-2,3-Dihydroxy butane, (2R,3R)-(-)-2,3-Butylene glykol
B1161-1G B1161-5G
TCIAB1161-1GEA 51 EUR
TCIAB1161-1G TCIAB1161-5G
(2R,3R)-(-)-2,3-Butanediol ≥97.0% (por GC)
(2R,3R)-(-)-2,3-Butanediol
Fórmula: C₄H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 80°C
Ponto de Fusão: 16 °C
Densidade: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 85°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064267
Número CAS: 24347-58-8
EINECS: 246-186-9
Merck Index: 13,01567
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=deed47ce80da158ba72a1104db79df4cef9bb4ac&vid=deed47ce80da158ba72a1104db79df4cef9bb4ac&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%