Print…
(R)-(-)-1,3-Butanediol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (R)-(-)-1,3-Dihydroxy butane, (R)-(-)-1,3-Butylene glykol, (R)-Butane-1,3-diol
B1159-1G B1159-5G
TCIAB1159-1GEA 57 EUR
TCIAB1159-1G TCIAB1159-5G
(R)-(-)-1,3-Butanediol ≥98.0% (por GC)
(R)-(-)-1,3-Butanediol
Fórmula: C₄H₁₀O₂
Peso Molecular: 90.12 g/mol
Ponto de ebulição: 117°C
Ponto de Inflamação: 122°C
Número MDL : MFCD00064277
Número CAS: 6290-03-5
EINECS: 228-532-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e1e5d0555a57f25db95670c7be6f77a12ebe8b1a&vid=e1e5d0555a57f25db95670c7be6f77a12ebe8b1a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -29.0 to -32.0 deg (C=1, EtOH)