Print…
(S)-(+)-2-Amino-1-propanol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
A1085-1ML A1085-25ML A1085-5ML
TCIAA1085-1MLEA 16 EUR
TCIAA1085-1ML TCIAA1085-25ML TCIAA1085-5ML
(S)-(+)-2-Amino-1-propanol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
(S)-(+)-2-Amino-1-propanol
Fórmula: C₃H₉NO
Ponto de ebulição: 98°C
Densidade: 0,955 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 83°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064412
Número CAS: 2749-11-3
EINECS: 220-388-7
UN: 2735
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8e48c8c68aa05e3f0bf5082d65fb35306a765752&vid=8e48c8c68aa05e3f0bf5082d65fb35306a765752&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +21.0 to +23.0 deg (C=2, EtOH)