Print…
(R)-(-)-2-Amino-1-propanol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: D-Alaninol, D(-)-2-Amino-1-propanol, D(-)-Alaninol, (R)-2-Aminopropan-1-ol
A2002-25ML A2002-5ML
TCIAA2002-25MLEA 276 EUR
TCIAA2002-25ML TCIAA2002-5ML
(R)-(-)-2-Amino-1-propanol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
(R)-(-)-2-Amino-1-propanol
Fórmula: C₃H₉NO
Peso Molecular: 75.11 g/mol
Ponto de ebulição: 173
Ponto de Inflamação: 84°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00064413
Número CAS: 35320-23-1
UN: 2735
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee765b13e7f7f0727dd4492f2c32616edcca70df&vid=ee765b13e7f7f0727dd4492f2c32616edcca70df&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -20.0 to -24.0 deg (C=2, EtOH)