Print…
Iridium(III) chloride hydrate
Fornecedor: TCI
Atenção
I0616-1G I0616-5G
TCIAI0616-1GEA 245 EUR
TCIAI0616-1G TCIAI0616-5G
Iridium(III) chloride hydrate
Iridium(III) chloride hydrate
Fórmula: Cl₃Ir·xH₂O
Densidade: 5,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149750
Número CAS: 14996-61-3
EINECS: 233-044-6
Merck Index: 14,05088
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6b3edb7aa4ebed506f731814bee81c337129dd81&vid=6b3edb7aa4ebed506f731814bee81c337129dd81&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Yellow to Dark green to Black powder to crystal
Iridium 50.0 to 56.0 %
Water max. 15.0 %