Print…
3,5-Dihydroxytoluene monohydrate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 5-Methylresorcinol monohydrate, Orcinol monohydrate, 5-Methylbenzene-1,3-diol hydrate
M0426-25G M0426-5G
TCIAM0426-25GEA 117 EUR
TCIAM0426-25G TCIAM0426-5G
3,5-Dihydroxytoluene monohydrate ≥98.0% (por GC)
3,5-Dihydroxytoluene monohydrate
Fórmula: C₇H₈O₂·1H₂O
Ponto de ebulição: 290 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 56…61 °C
Densidade: 1,29 g/cm³ (4 °C)
Ponto de Inflamação: 159 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149092
Número CAS: 6153-39-5
EINECS: 207-984-2
Merck Index: 14,06864
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=760cc40d97604d9134fc7d21fd68a91d05570b63&vid=760cc40d97604d9134fc7d21fd68a91d05570b63&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol very faint turbidity
Water 11.0 to 14.0 %