Print…
Acido 2,4,6-Trihidroxibenzoico monohidratado ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2,4,6-Trihydroxybenzoic acid hydrate
P0601-25G P0601-5G
TCIAP0601-25GEA 160 EUR
TCIAP0601-25G TCIAP0601-5G
Acido 2,4,6-Trihidroxibenzoico monohidratado ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Acido 2,4,6-Trihidroxibenzoico monohidratado
Fórmula: C₇H₆O₅·1H₂O
Ponto de Fusão: 210°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149095
Número CAS: 71989-93-0
EINECS: 201-467-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be811d542028119366ce47365a82a7e81680ef59&vid=be811d542028119366ce47365a82a7e81680ef59&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water 9.0 to 11.0 %