Print…
Etilenodiaminotetraacetato de tetrassódio dihidratado ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate dihydrate, Edetic acid tetrasodium salt dihydrate, Kestranal® 4S 2 H2O, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid tetrasodium salt dihydrate, Ethylenediaminetetra-acetic acid tetrasodium salt dihydrate, Ethylenediaminetetraacetic acid sodium hydrate, Tetrasodium Ethylenediaminetetraacetate Dihydrate, Kestranal® 4S dihydrate
E0099-25G E0099-500G
TCIAE0099-25GEA 17 EUR
TCIAE0099-25G TCIAE0099-500G
Etilenodiaminotetraacetato de tetrassódio dihidratado ≥98.0% (por análise titulométrica)
Etilenodiaminotetraacetato de tetrassódio dihidratado
Fórmula: C₁₀H₁₂N₂Na₄O₈·2H₂O
Peso Molecular: 416.2 g/mol
Ponto de Fusão: 300°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012460
Número CAS: 10378-23-1
EINECS: 200-573-9
Merck Index: 13,03544
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=648457ec2ece56b46f802879799d86251e150e38&vid=648457ec2ece56b46f802879799d86251e150e38&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
pH 10.0 to 12.0 (5 g/L, 25 deg-C)