Print…
Semicarbazide hydrochloride ≥99.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
S0032-25G S0032-500G
TCIAS0032-25GEA 16 EUR
TCIAS0032-25G TCIAS0032-500G
Semicarbazide hydrochloride ≥99.0% (por análise titulométrica)
Semicarbazide hydrochloride
Fórmula: CH₆ClN₃O
Ponto de Fusão: 174…178 °C
Número MDL : MFCD00013009
Número CAS: 563-41-7
EINECS: 209-247-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,08444
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d782b35d8db77b8d65f90581338eaa81537c1c32&vid=d782b35d8db77b8d65f90581338eaa81537c1c32&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Bromination Method) min. 99.0 %