Print…
di-Clorohidrato de N-2-Aminoetil-1-naftilamina ≥98.0% (por HPLC, azoto total)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Marshall's Reagent, N-2-Aminoethyl-1-naphthylamine dihydrochloride, N-1-Naphthylethylenediamine
N0063-25G N0063-5G
TCIAN0063-25GEA 87 EUR
TCIAN0063-25G TCIAN0063-5G
di-Clorohidrato de N-2-Aminoetil-1-naftilamina ≥98.0% (por HPLC, azoto total)
N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride
Fórmula: C₁₂H₁₆Cl₂N₂
Peso Molecular: 259.18 g/mol
Ponto de Fusão: 190°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012556
Número CAS: 1465-25-4
EINECS: 215-981-2
Merck Index: 14,06409
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=171b1dc26629acda30c96622c7fb409f7d18055f&vid=171b1dc26629acda30c96622c7fb409f7d18055f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in Water almost transparency
Water max. 7.0 %