Print…
Cloreto de 2,3,5-trifeniltetrazólio ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Tetrazolium salt, Tetrazolium Red, 2,3,5-Triphenyl-2H-tetrazol-3-ium chloride, 2,3,5-Triphenyl-2H-tetrazolium chloride, TTC
T0520-1G T0520-25G
TCIAT0520-1GEA 16 EUR
TCIAT0520-1G TCIAT0520-25G
Cloreto de 2,3,5-trifeniltetrazólio ≥98.0% (por análise titulométrica)
Cloreto de 2,3,5-Trifeniltetrazólio
Fórmula: C₁₉H₁₅ClN₄
Peso Molecular: 334.81 g/mol
Ponto de Fusão: 235
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00011963
Número CAS: 298-96-4
EINECS: 206-071-6
Merck Index: 14,09744
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4e156d5e4147441824216635cb76c7dfdaa16393&vid=4e156d5e4147441824216635cb76c7dfdaa16393&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on dried substance)
Absorbance min. 0.700 (10 mg/L, 243.0 to 247.0 nm) (calcd.on dried substance)
Drying loss max. 5.0 %
Sensitiveness to pass test