Print…
Cloridrato de L(+)-cisteína monohidratado ≥99.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (R)-(+)-Cysteine hydrochloride monohydrate, (R)-2-Amino-3-mercaptopropanoic acid hydrochloride hydrate, L-Cysteine HCI Monohydrate, H-Cys-OH.HCl.H2O, Cysteine Hydrochloride, Monohydrate, Cysteine Hydrochloride monohydrate
C0517-25G C0517-500G
TCIAC0517-25GEA 19 EUR
TCIAC0517-25G TCIAC0517-500G
Cloridrato de L(+)-cisteína monohidratado ≥99.0% (por análise titulométrica)
Cloridrato de L(+)-Cisteína monohidratado
Fórmula: HSCH₂CH(NH₂)COOH·HCl·H₂O
Peso Molecular: 175.64 g/mol
Ponto de Fusão: 178°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00065606
Número CAS: 7048-04-6
EINECS: 200-157-7
Merck Index: 14,02781
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=909b4f93bccc0586feeef2483ad7d10ef1a16664&vid=909b4f93bccc0586feeef2483ad7d10ef1a16664&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White powder to crystaline
Purity (Iodometric Titration) min. 99.0% (calcd.on dried substance)
Specific rotation [a]20/D +5.0 to +7.0 deg (C=8, 1mol/L HCl)
Solubility in Water almost transparency
Drying loss 8.5 to 12.0 %