Print…

(±)-3-Bromocyclohexene ≥94.0% (por GC)

Fornecedor: TCI
Atenção

Sinônimos: 3-Bromocyclohexene

B0943-25ML B0943-5ML
TCIAB0943-25MLEA 410 EUR
TCIAB0943-25ML TCIAB0943-5ML
(±)-3-Bromocyclohexene ≥94.0% (por GC)
(±)-3-Bromocyclohexene
Fórmula: C₆H₉Br
Ponto de ebulição: 82°C
Densidade: 1,389 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 54°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00013775
Número CAS: 1521-51-3
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b7f927ef244ff043f7a58153c31f0d670cd4391d&vid=b7f927ef244ff043f7a58153c31f0d670cd4391d&prid=web&clid=SAPDAM

Encomendar

Especificações dos Resultados do Teste

Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR