Print…
(±)-trans-1,2-Ciclohexanodiol ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: (±)-trans-Cyclohexane-1,2-diol, trans-Cyclohexane-1,2-diol
C0809-25G C0809-5G
TCIAC0809-25GEA 78 EUR
TCIAC0809-25G TCIAC0809-5G
(±)-trans-1,2-Ciclohexanodiol ≥99.0% (por GC)
(±)-trans-1,2-Ciclohexanodiol
Fórmula: C₆H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 120°C
Ponto de Fusão: 100…103 °C
Densidade: 1,147 g/cm³ (24 °C)
Número MDL : MFCD00063611
Número CAS: 1460-57-7
EINECS: 215-956-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a4661408dc78725004534d3c5d7de3cbb93780a7&vid=a4661408dc78725004534d3c5d7de3cbb93780a7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 102.0 to 105.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency