Print…
(±)-1-Octen-3-ol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (±)-Oct-1-en-3-ol, (±)-Pentyl vinyl carbinol, Oct-1-en-3-ol
O0159-25ML O0159-100ML
TCIAO0159-25MLEA 30 EUR
TCIAO0159-25ML TCIAO0159-100ML
(±)-1-Octen-3-ol ≥98.0% (por GC)
(±)-1-Octen-3-ol
Fórmula: C₈H₁₆O
Ponto de ebulição: 166°C
Ponto de Fusão: –49 °C
Densidade: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 63°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004589
Número CAS: 3391-86-4
EINECS: 222-226-0
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bf21efc73d03cd1c823e1fd8ab401b19c8a7363c&vid=bf21efc73d03cd1c823e1fd8ab401b19c8a7363c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %