Print…
DL-Tyrosine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-Hydroxyphenylalanine, 3-(p-Hidroxifenil)-DL-alanina, H-DL-Tyr-OH
T0549-25G T0549-5G
TCIAT0549-25GEA 37 EUR
TCIAT0549-25G TCIAT0549-5G
DL-Tyrosine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
DL-Tyrosine
Fórmula: C₉H₁₁NO₃
Peso Molecular: 181.19 g/mol
Ponto de ebulição: 378
Ponto de Fusão: 285
Número MDL : MFCD00063074
Número CAS: 556-03-6
EINECS: 209-113-1
Merck Index: 12,09970
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e3508d37abec67ab7dea4ee8aa68c1b6a75b7891&vid=e3508d37abec67ab7dea4ee8aa68c1b6a75b7891&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %