Print…
DL-m-Tyrosine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-Hydroxyphenylalanine, 3-(m-Hidroxifenil)-DL-alanina, 3-(3-Hydroxyphenyl)-DL-alanine
T0787-1G T0787-5G
TCIAT0787-1GEA 35 EUR
TCIAT0787-1G TCIAT0787-5G
DL-m-Tyrosine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
DL-m-Tyrosine
Fórmula: C₉H₁₁NO₃
Ponto de ebulição: 351 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 283 °C
Densidade: 1,456 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00002597
Número CAS: 775-06-4
EINECS: 212-270-9
Merck Index: 14,09839
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d0bd093681a75cf25f0b7ddc4c8dbfe8b21c41a2&vid=d0bd093681a75cf25f0b7ddc4c8dbfe8b21c41a2&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in 1mol/L HCl almost transparency