Print…
(±)-2-Metil-2,4-pentanodiol ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
M0384-25ML M0384-500ML
TCIAM0384-25MLEA 16 EUR
TCIAM0384-25ML TCIAM0384-500ML
(±)-2-Metil-2,4-pentanodiol ≥99.0% (por GC)
(±)-2-Metil-2,4-pentanodiol
Fórmula: C₆H₁₄O₂
Ponto de ebulição: 197°C
Ponto de Fusão: –40 °C
Densidade: 0,923 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 98°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004547
Número CAS: 107-41-5
EINECS: 203-489-0
Merck Index: 14,04710
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d1d34a2d6761f83261d02e821e3e636713b7f713&vid=d1d34a2d6761f83261d02e821e3e636713b7f713&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %