Print…
(±)-1,2-Decanediol ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: (±)-1,2-Dihydroxy decane, Decane-1,2-diol, 1,2-Decanediol, 1,2-Dihydroxydecane
D2720-25G D2720-100G
TCIAD2720-25GEA 35 EUR
TCIAD2720-25G TCIAD2720-100G
(±)-1,2-Decanediol ≥99.0% (por GC)
(±)-1,2-Decanediol
Fórmula: C₁₀H₂₂O₂
Ponto de ebulição: 168°C
Número MDL : MFCD00010739
Número CAS: 1119-86-4
EINECS: 214-288-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a58bf929f446c50fc0d1b38a2ae0ea752426e151&vid=a58bf929f446c50fc0d1b38a2ae0ea752426e151&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 47.0 to 50.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency