Print…
(±)-2-Amino-1-propanol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
A0942-25G A0942-5G
TCIAA0942-25GEA 68 EUR
TCIAA0942-25G TCIAA0942-5G
(±)-2-Amino-1-propanol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
(±)-2-Amino-1-propanol
Fórmula: C₃H₉NO
Ponto de ebulição: 175°C
Ponto de Fusão: 8 °C
Densidade: 0,928 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 83°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008085
Número CAS: 6168-72-5
EINECS: 228-207-3
UN: 2735
ADR: 8,II
Merck Index: 14,00468
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=81fc014e12b40b8199bfeff6364f386246918d73&vid=81fc014e12b40b8199bfeff6364f386246918d73&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific gravity (20/20) 0.9620 to 0.9660
Refractive index n20/D 1.4480 to 1.4520