Print…
DL-Metionina ≥99.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid, (±)-2-Amino-4-(methylthio)butyric acid, Methioninum racemicum, Methionine racematic, H-DL-Met-OH, (±)-Methionine, (±)-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid
M0463-25G M0463-500G
TCIAM0463-25GEA 16 EUR
TCIAM0463-25G TCIAM0463-500G
DL-Metionina ≥99.0% (por HPLC, análise de titulação)
DL-Metionina
Fórmula: C₅H₁₁NO₂S
Peso Molecular: 149.21 g/mol
Ponto de Fusão: 136
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00063096
Número CAS: 59-51-8
EINECS: 200-432-1
Merck Index: 14,05975
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b86b33aba6043ba7db47a7e44626516a56edbc7a&vid=b86b33aba6043ba7db47a7e44626516a56edbc7a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Solubility in hot Water almost transparency