Print…
DL-Metionina
Fornecedor: G Biosciences
Sinônimos: 2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid, (±)-2-Amino-4-(methylthio)butyric acid, Methioninum racemicum, Methionine racematic, H-DL-Met-OH, (±)-Methionine, (±)-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid
RC-071 RC-070
RC-071EA 324 EUR
RC-071 RC-070
DL-Metionina
DL-Metionina
Fórmula: C₅H₁₁NO₂S
Peso Molecular: 149.21 g/mol
Ponto de Fusão: ∼136 °C
Densidade: 1.34 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00063096
Número CAS: 59-51-8
EINECS: 200-432-1
Merck Index: 13,06004