Print…
(±)-3-Chloro-1,2-propanediol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: (±)-3-Chloro-1,2-dihydroxy propane
C0268-25G C0268-500G
TCIAC0268-25GEA 16 EUR
TCIAC0268-25G TCIAC0268-500G
(±)-3-Chloro-1,2-propanediol ≥98.0% (por GC)
(±)-3-Chloro-1,2-propanediol
Fórmula: C₃H₇ClO₂
Peso Molecular: 110.54 g/mol
Ponto de ebulição: 213
Ponto de Fusão: –40°C
Ponto de Inflamação: 137°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004712
Número CAS: 96-24-2
EINECS: 202-492-4
UN: 2689
Merck Index: 14,02145
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9b5b9c0d4c82075b9a1581610a1478636706350d&vid=9b5b9c0d4c82075b9a1581610a1478636706350d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %