Print…

Ácido (±)-2-Clorobutírico ≥90.0% (por GC)

Fornecedor: TCI
Perigo

C0146-25ML C0146-5ML
TCIAC0146-25MLEA 266 EUR
TCIAC0146-25ML TCIAC0146-5ML
Ácido (±)-2-Clorobutírico ≥90.0% (por GC)
Ácido (±)-2-Clorobutírico
Fórmula: C₄H₇ClO₂
Ponto de ebulição: 124°C
Ponto de Fusão: 37 °C
Densidade: 1,1972 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 112°C
Número MDL : MFCD00021697
Número CAS: 4170-24-5
EINECS: 224-029-5
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ead3a8fa57b0821b84a8fc5e6d0da68449390ecf&vid=ead3a8fa57b0821b84a8fc5e6d0da68449390ecf&prid=web&clid=SAPDAM

Encomendar

Especificações dos Resultados do Teste

Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR