Print…
(±)-2,3-Dibromo-1-propanol ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2,3-Dibromo-1-propanol, Glycerol alpha,beta-Dibromohydrin, alpha,beta-Dibromohydrin
D0204-25G D0204-500G
TCIAD0204-25GEA 18 EUR
TCIAD0204-25G TCIAD0204-500G
(±)-2,3-Dibromo-1-propanol ≥95.0% (por GC)
(±)-2,3-Dibromo-1-propanol
Fórmula: HOCH₂BrCHCH₂Br
Peso Molecular: 217.89 g/mol
Ponto de ebulição: 99°C
Ponto de Fusão: 8
Número MDL : MFCD00004699
Número CAS: 96-13-9
EINECS: 202-480-9
UN: 2810
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0fe83d0694b943e8251e00aef964b2f3e3d491ed&vid=0fe83d0694b943e8251e00aef964b2f3e3d491ed&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %